Learn More
Clorhidrato de beta-alaninamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
beta-Alaninamide hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de sbeta-alaninamida es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con el calor, el aire y los agentes oxidantes.
El clorhidrato de sbeta-alaninamida es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con el calor, el aire y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-Alaninamide hydrochloride |
Punto de fusión | 149°C to 154°C |
Beilstein | 3909917 |
Sinónimo | 3-aminopropanamide hydrochloride, 3-aminopropionamide hydrochloride, 3-aminopropanamide hcl, beta-alaninamide hydrochloride, h-beta-ala-nh2.hcl, h-beta-ala-nh2 hcl, 3-amino-propionamide hydrochloride, h-ala-nh2hcl, propanamide, 3-amino-, monohydrochloride, h-beta-ala-nh2hcl |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.57 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Air sensitive |
Forma física | Sólido |