Learn More
[beta-Ala8] Neurokinin A (4-10), Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66848.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498369
  • 78.40€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
780.94
1mg
Asp-Ser-Phe-Val-β-Ala-Leu-Met-NH2
-30° to -10°C
Powder
HPLC
Powder
RUO
[beta-Ala8] Neurokinin A (4-10)
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only