Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo para salas limpias C9905PF
Catalog Number 16233172
Click to view available options
Grande
Los guantes de nitrilo sin silicio están certificados y son adecuados para su uso en entornos de sala limpia de clase 100.
Sala limpia de clase 100 (ISO 5)
  • Guante de nitrilo 100 % procesado y limpio
  • Propiedades de ESD
  • El color blanco es ideal para salas limpias, laboratorios y entornos de procesamiento de alimentos que requieren estándares exigentes de higiene industrial
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre mejorado y una discriminación táctil
  • El diseño de puño con reborde y largo garantiza la compatibilidad con prendas de sala limpia
  • Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
  • Operaciones en salas limpias
  • Procesamiento de alimentos
  • Fabricación de productos electrónicos
  • Productos farmacéuticos
  • Laboratorios
  • Manipulación de piezas complejas
  • Aplicaciones de pintura
Información de órdenes
100 guantes empaquetados dentro de una bolsa de polietileno, que luego se mete en una segunda bolsa y se introduce entro de una caja con revestimiento de polietileno para garantizar la integridad del producto. Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9002. 30,5 cm de largo y 152,4 µm (6 mils) de grosor.
Compliance
Cumple con la norma 21CFR 170-199.