Learn More
SHOWA™ Guante monouso nitrilo para sala blanca
Catalog Number 10086081
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
Grande
XL
Guante de sala blanca sin silicona, muy resistente a productos químicos con alta resistencia a la rotura y excelente agarre.
Sala limpia de clase 100 (ISO 5)
  • Guante de nitrilo 100 % procesado y limpio
  • Propiedades de ESD
  • El color blanco es ideal para salas limpias, laboratorios y entornos de procesamiento de alimentos que requieren estándares exigentes de higiene industrial
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre mejorado y una discriminación táctil
  • El diseño de puño con reborde y largo garantiza la compatibilidad con prendas de sala limpia
  • Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
  • Operaciones en salas limpias
  • Procesamiento de alimentos
  • Fabricación de productos electrónicos
  • Productos farmacéuticos
  • Laboratorios
  • Manipulación de piezas complejas
  • Aplicaciones de pintura
Información de órdenes
100 guantes empaquetados dentro de una bolsa de polietileno, que luego se mete en una segunda bolsa y se introduce entro de una caja con revestimiento de polietileno para garantizar la integridad del producto. Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9002. 30,5 cm de largo y 152,4 µm (6 mils) de grosor.
Compliance
Cumple con la norma 21CFR 170-199.
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011
Cleanroom Class Clase 100
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tamaño XL
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Tipo C
Modelo C9905PFXLW
Serie C9905PF
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 30 cm