Learn More
Alfa Aesar™ Beryllium, plasma standard solution, Specpure™, Be 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014406.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312338
  • 112.00€ / 100 ml
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00134032
Especificación
Beryllium plasma standard solution
MFCD00134032
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Specpure™
Be 10000μg/mL
UN2922
Liquid
100mL