Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar BERYLLIUM FOIL 0.05MM 99.8% 25X25MM
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041614.FF
BERYLLIUM FOIL 0.05MM 99.8% 25X25MM
Detalles adicionales : CAS : 7440-41-7 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11318758