Learn More
Berilio para ICP, 10 000 μg/ml en 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10070512
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado por la Guía 34 ISO/IEC, material de referencia certificado según la trazabilidad por el NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Be10.000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Assurance Grade Beryllium Standard
Nombre de nota For AA and ICP
CAS 7697-37-2, 7440-41-7, 7732-18-5
% máx. CAS 5.0, 1.0, 94.0
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitric acid
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 000 mg/l*
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Nombres de analitos o componentes Be
Disolvente o matriz 5% HNO3
Cantidad 500 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio