Learn More
Berkshire™ Toallas presaturadas para salas limpias SatPax™ 550
El formato prehumedecido proporciona una solución fácil de usar
Marca: Berkshire™ SPX550.001.24
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 13.00000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Elimina los residuos después del uso de detergente/desinfectante
- Polipropileno suave 100 % meltblown
- Trazabilidad y responsabilidad de procesos a través del número de lote
- Niveles excepcionalmente bajos de fibra, partículas e iones
- L × An: 27 x 23cm (11 x 9 pulg)
Especificaciones
Toallitas presaturadas SatPax™ 550 | |
27 cm | |
23 cm | |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | |
Alcohol isopropílico y agua desionizada |
11 in | |
9 in | |
Polipropileno | |
Desinfectante |