Learn More
Berkshire™ Toallitas presaturadas SatPax™ 1000
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marca: Berkshire™ SPX1000.001.12
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Construcción de 55 % de celulosa/45 % de poliéster hidroligado no tejido
- Presaturadas para eliminar la necesidad de almacenar, mezclar y dispensar disolventes: se acabaron los frascos de chorro y los niveles de saturación no controlados
- Fabricadas mediante el uso de alcohol isopropílico y ósmosis inversa/agua desionizada que se filtra a 0.2 μm: hay disponibles dos concentraciones de saturación
Información de órdenes
Packaged in resealable pouches with lot numbers for traceability and canister dispensers with perforated rolls for popup convenience; canister refills available. Basis weight: 67.6g/cm2.
Especificaciones
SatPax™ 1000 Bolsa resellable presaturada | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
67.599999999999994 | |
Corte a cuchillo | |
Para aplicaciones ISO Clase 5 a 8, presaturado para eliminar la necesidad de almacenar, mezclar y dispensar disolventes; se acabaron los frascos de chorro y los niveles de saturación no controlados | |
70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
9 in. | |
9 in | |
Poliéster Celulosa | |
Blanco | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
75/paq. | |
Non-sterile |
Seguridad y manipulación
- Satpax 70% IPA/30% DI H2O
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol