Learn More
Dicloroyodato de benciltrimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10444415
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
114971-52-7
C10H16Cl2IN
348.04
MFCD00075259
PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
2724680
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
114971-52-7
C10H16Cl2IN
348.04
MFCD00075259
PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
2724680
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 128°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2N+(CH3)3Cl2I-
Cantidad 100 g
Fieser 15,25; 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.