Learn More
Benzyltrimethylammonium bromide, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 364861000
Detalles adicionales : CAS : 5350-41-4 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10652803
  • 41.10€ / 100 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Phase transfer catalyst
Especificación
5350-41-4
230.149
UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
21449
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
C10H16BrN
MFCD00011780
benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide
benzyl(trimethyl)azanium;bromide
Especificación
Benzyltrimethylammonium bromide
1% max.
White
100g
5350-41-4
100.0
C10H16BrN
benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
230.149
230.15
≥98.5% (on dry substance)
Authentic
Glass bottle
228°C to 234°C (decomposition)
99%
98.5
99%
MFCD00011780
UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
benzyl(trimethyl)azanium;bromide
21449
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación