Learn More
Bencilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10474385
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-fenilbutan-2-ona
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-fenilbutan-2-ona
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzylacetone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9875g/mL
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2COCH3
Índice de refracción 1.5100 to 1.513
Cantidad 1 L
Beilstein 07, 314
Gravedad específica 0.9875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.