Learn More
Alfa Aesar™ Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62912.03
Detalles adicionales : CAS : 113400-36-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447996
  • 92.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
113400-36-5
319.357
TZNBTMCEMLXYEM-ZDUSSCGKSA-N
8027482
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C17H21NO5
MFCD04115781
s-2-benzyl 1-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyr-obzl, boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, benzyl n-boc-l-pyroglutamate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-phenylmethyl ester, s, n-boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, benzyl n-tert-butoxycarbonyl-5-oxoprolinate
2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Especificación
Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
1g
C17H21NO5
s-2-benzyl 1-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyr-obzl, boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, benzyl n-boc-l-pyroglutamate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-phenylmethyl ester, s, n-boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, benzyl n-tert-butoxycarbonyl-5-oxoprolinate
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
319.357
319.35
98%
White
113400-36-5
MFCD04115781
TZNBTMCEMLXYEM-ZDUSSCGKSA-N
2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
8027482
Powder