Learn More
Éter propargil de bencilo, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 380870050
Detalles adicionales : CAS : 4039-82-1 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026232
  • 40.99€ / 5 g
Envío estimado: 13-08-2021
4039-82-1
146.19
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
6917484
C#CCOCC1=CC=CC=C1
C10H10O
MFCD00483987
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
prop-2-inoximetilbenceno
Especificaciones
Benzyl propargyl ether
Authentic
1.5190 to 1.521
100°C to 101°C (18.0mmHg)
5g
96.0
96% min. (GC)
C6H5CH2OCH2C∽CH
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
C#CCOCC1=CC=CC=C1
146.19
146.19
97%
1.0110g/mL
Frasco de vidrio
1.011
De incoloro a amarillo
4039-82-1
100.0
C10H10O
MFCD00483987
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
prop-2-inoximetilbenceno
6917484
Líquido
Videos
SDS Documentos
Certificados