Learn More
Éter propargil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212412
17.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4039-82-1
C10H10O
146.19
MFCD00483987
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
6917484
prop-2-inoximetilbenceno
C#CCOCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4039-82-1
C10H10O
146.19
MFCD00483987
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
6917484
prop-2-inoximetilbenceno
C#CCOCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl propargyl ether
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0110g/mL
Punto de ebullición 100°C to 101°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2C∽CH
Índice de refracción 1.5190 to 1.521
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.011
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido