Learn More
Mercaptano de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11490571
31.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-53-8
C7H8S
124.20
MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
7509
fenilmetanotiol
SCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-53-8
C7H8S
124.20
MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
7509
fenilmetanotiol
SCC1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un alquiltiol de laboratorio común que puede usarse como fuente de función tiol.También se usa a modo de aromatizante, saborizante sintético y bacteriostático.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire.Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
Punto de fusión °C to 30°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Índice de refracción 1.576
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 605864
Sensibilidad Sensible al aire
Índice Merck 14,9322
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido