Learn More
gamma-Benzyl L-glutamate, 99%, Acros Organics
19.30€ - 188.60€
CAS 1676-73-9
Fórmula molecular C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Número MDL MFCD00002633
InChI Key BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Sinónimo h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10424345 SDS Ver documentos Acros Organics
225670010
1g Glass bottle 19.30€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10022820 SDS Ver documentos Acros Organics
225670050
5g Glass bottle 59.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-12-2019
Añadir a la cesta
10157503 SDS Ver documentos Acros Organics
225670250
25g Glass bottle 188.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1676-73-9
237.25
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
122337
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
C12H15NO4
MFCD00002633
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
(2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
Especificaciones
γ-Benzyl L-glutamate
Glass bottle
+ 27.2
162°C to 167°C
99+%
98.5% min. (HPLC)
C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
237.25
237.25
99%
Authentic
+27.20° (20°C c=2,1N HCL)
White
1g
1676-73-9
C12H15NO4
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
(2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
122337
Powder