Learn More
gamma-Bencil L-glutamato, 99 %
Catalog Number 10157503
146.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1676-73-9
C12H15NO4
237.25
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
122337
ácido (2S)-2-amin-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1676-73-9
C12H15NO4
237.25
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
122337
ácido (2S)-2-amin-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material γ-Benzyl L-glutamate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 162°C to 167°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica +27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Rotación específica + 27.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo