Learn More
Isotiocianato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022299
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-78-6
C8H7NS
149.211
MFCD00004819
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
2346
CHEBI:17484
isotiocianatometilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-78-6
C8H7NS
149.211
MFCD00004819
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
2346
CHEBI:17484
isotiocianatometilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Benzyl isothiocyanate is used in a synthesis of 2-phenylpyrimidine-4-thiones from Benzoyl­acetonitrile. Benzyl isothiocyanate has been used in the preparation of S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de bencilo se utiliza en una síntesis de 2-fenilpirimidina-4-tionas de benzoil­acetonitrilo. El isotiocianato de bencilo se ha utilizado en la preparación de S-(N-benciltiocarbamoil)-L-glutatión y S-(N-benciltiocarbamoil)-L-cisteína.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl isothiocyanate
Densidad 1.125
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.603
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 386135
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%