Learn More
Isocianato de bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65852
40.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3173-56-6
C8H7NO
133.15
MFCD00009701
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
76639
isocianatometilbenceno
O=C=NCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3173-56-6
C8H7NO
133.15
MFCD00009701
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
76639
isocianatometilbenceno
O=C=NCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl isocyanate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 101°C to 104°C (33.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NCO
Índice de refracción 1.5241 to 1.5261
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1059
Fieser 13,30; 01,1005
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.