Learn More
Bencilo dimetil fosfonoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212406
80.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57443-18-2
C11H15O5P
258.21
MFCD01872507
QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
2773759
bencilo 2-dimetoxifosforilacetato
COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57443-18-2
C11H15O5P
258.21
MFCD01872507
QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
2773759
bencilo 2-dimetoxifosforilacetato
COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl dimethyl phosphonoacetate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Punto de ebullición 148.0°C to 150.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Índice de refracción 1.5050 to 1.5070
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.