Learn More
Cinamato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65811
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-41-3
C16H14O2
238.29
MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
15558051
(Z)-3-Fenilprop-2-enoato de bencilo
O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-41-3
C16H14O2
238.29
MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
15558051
(Z)-3-Fenilprop-2-enoato de bencilo
O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.4025 to 1.4045
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 584
Índice Merck 15, 1133
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina o líquido después de la fusión