Learn More
Benzyl Carbazate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Benzyl Carbazate |
| CAS | 5331-43-1 |
| Molecular Formula | C8H10N2O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzyl N-aminocarbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight | 166.0742 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?