Learn More
Benzyl Alcohol, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391070
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
fenilmetanol
OCC1=CC=CC=C1
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
fenilmetanol
OCC1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Temperatura de inflamación 93.00°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1L = 1.05kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado Multicomponente/NF