Learn More
Acetato de bencilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020550
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
acetato de bencilo
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
acetato de bencilo
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl acetate
Punto de fusión -51.0°C
Densidad 1.0550 g/mL
Punto de ebullición 214.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.5010 to 1.5030
Cantidad 250 mL
Beilstein 06, 435
Índice Merck 15, 1126
Gravedad específica 1.055
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.