Learn More
Cetoma de bencilo 4-hidroxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10421094
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2491-32-9
C14H12O2
212.25
MFCD00002360
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
75607
1-(4-hidroxifenilo)-2-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
2491-32-9
C14H12O2
212.25
MFCD00002360
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
75607
1-(4-hidroxifenilo)-2-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 151°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal C6H5CH2C(O)C6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 165
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.