Learn More
Bencilo 4-bromotetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, ≥97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.374g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |