Learn More
Bencil 4-aminopiperidina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 10003356 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.3 |
Porcentaje de pureza | 97% |