Learn More
Bencil 4-aminopiperidina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15441629
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
120278-07-1
C13H18N2O2
234.299
MFCD05863884
YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
17846640
4-aminopiperidina-1-carboxilato de bencilo
C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
120278-07-1
C13H18N2O2
234.299
MFCD05863884
YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
17846640
4-aminopiperidina-1-carboxilato de bencilo
C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Cantidad 1 g
Beilstein 10003356
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 97%