Learn More
(Benzoilmetilen)trifenilfosforano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081970
47.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
859-65-4
C26H21OP
380.43
MFCD00014088
MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
70073
1-fenil-2-(trifenil-$l{5}-fosfaniliden)etanona
O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
859-65-4
C26H21OP
380.43
MFCD00014088
MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
70073
1-fenil-2-(trifenil-$l{5}-fosfaniliden)etanona
O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
It is used in organic synthesis, wittig reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica, reactivo de Wittig.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en el refrigerador. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 620285
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in Methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.43
Porcentaje de pureza ≥98%