Learn More
Benzoilferroceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443268
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1272-44-2
C17H14FeO
290.14
MFCD00001431
JJHHJZCYDPLHIL-UHFFFAOYNA-N
Ferrocenyl phenyl ketone
Benzoylferrocene
[Fe].c1cccc1.O=C(c1cccc1)C1=CC=CC=C1
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1272-44-2
C17H14FeO
290.14
MFCD00001431
JJHHJZCYDPLHIL-UHFFFAOYNA-N
Ferrocenyl phenyl ketone
Benzoylferrocene
[Fe].c1cccc1.O=C(c1cccc1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoylferrocene
Punto de fusión 106°C to 109°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.14
Porcentaje de pureza 98%