Learn More
Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10402271
27.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
532-55-8
C8H5NOS
163.2
MFCD00004815
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
68284
isotiocianato de benzoilo
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
532-55-8
C8H5NOS
163.2
MFCD00004815
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
68284
isotiocianato de benzoilo
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 131.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CONCS
Índice de refracción 1.6350 to 1.6370
Cantidad 5 g
Beilstein 09, IV, 777
Índice Merck 15, 1117
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride,,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido