Learn More
Benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10446970
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
95-16-9
C7H5NS
135.18
MFCD00005775
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
7222
CHEBI:45993
1,3-benzotiazol
C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
95-16-9
C7H5NS
135.18
MFCD00005775
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
7222
CHEBI:45993
1,3-benzotiazol
C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2°C
Color Marrón a marrón amarillento
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6410 to 1.644
Cantidad 250 mL
Fieser 15,20
Índice Merck 15, 1110
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido