Learn More
Hidrazona de benzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082003
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
5350-57-2
C13H12N2
196.253
MFCD00007624
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
79304
benzhidrilidenohidrazina
C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
5350-57-2
C13H12N2
196.253
MFCD00007624
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
79304
benzhidrilidenohidrazina
C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
An important compound in organic photochemistry and perfumery as well as in organic synthesis. Used in the antibiotics synthesis of 6-APA and 7-ACA of the carboxyl protecting groups and other organic compounds. Used as organic pigment and medical intermediate. It is used as a photoinitiator of UV-curing applications in inks, adhesive, coatings and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto importante en la fotoquímica orgánica y en la perfumería, así como en la síntesis orgánica. Utilizado en la síntesis de antibióticos de 6-APA y 7-ACA de los grupos de protección de carboxilo y otros compuestos orgánicos. Utilizado como pigmento orgánico e intermedio médico. Se utiliza como fotoiniciador de aplicaciones de curado por UV en tintas, adhesivos, revestimientos y fibra óptica.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles. Mantener refrigerado. (Almacenar por debajo de 4 C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzophenone hydrazone
Punto de fusión 96°C to 100°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 225°C to 230°C (55 mmHg)
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Olor Characteristic
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 1910177
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza ≥98%