Learn More
Benzoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080604
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119-53-9
C14H12O2
212.25
MFCD00004496
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
8400
CHEBI:17682
2-hidroxi-1,2-difeniletanona
OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119-53-9
C14H12O2
212.25
MFCD00004496
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
8400
CHEBI:17682
2-hidroxi-1,2-difeniletanona
OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzoína se utiliza como saborizante, antiséptico y catalizador de fotopolimerización. También se utiliza como materia prima en las síntesis orgánicas. Sirve como precursor del bencilo, que es un fotoiniciador. Además, se utiliza como agente de desgasificación para los revestimientos de polvo. Además de esto, se utiliza como aditivo y en el revestimiento de polvo para eliminar el fenómeno de los orificios.
Solubilidad
Soluble en cloro. Ligeramente soluble en agua, etanol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, anhídridos de ácido, cloruros ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoin
Punto de fusión 131°C to 136°C
Densidad 1.31
Punto de ebullición 334°C to 344°C
Temperatura de inflamación 181°C (357°F)
Olor Pleasant
Cantidad 250 g
Beilstein 391839
Índice Merck 14,1093
Información de solubilidad Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%