Learn More
Ácido benzoico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072862
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
65-85-0
C7H6O2
2398
65-85-0
C7H6O2
2398
Ácido benzoico, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 121°C
Color Blanco
pH 2.5 to 3.5
Punto de ebullición 249°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.