Learn More
Ácido benzoico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10799911
135.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-85-0
C7H6O2
122.12
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-85-0
C7H6O2
122.12
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 123.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 249.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CO2H
Cantidad 2 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Índice Merck 15,1093
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max. (in methanol)
Forma física Polvo cristalino