Learn More
Ácido benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021650
15.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzoico es un precursor importante para la preparación de muchas otras sustancias orgánicas, como cloruro de benzoilo, benilbenzoato, fenol, benzoato sódico, alcohol bencílico, así como plastificantes de benzoato como ésteres de glicol, dietilenglicol y trietilenglicol. El ácido benzoico y sus sales se utilizan como conservantes alimentarios. Participa en la polimerización del caucho como activador y retardante. Es el componente principal de la resina benzoína y es un componente del ungüento de Whitfield, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades micóticas de la piel como la tiña, la dermatofitosis y el pie de atleta. Se utiliza ampliamente en cosméticos, tintes, plásticos y repelentes de insectos.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, cloroformo, alcohol, éter dietílico, hexano y amoníaco líquido. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid
Punto de fusión De 121 °C a 124 °C
Punto de ebullición de 249 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 636131
Índice Merck 14,1091
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1,32
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación 121 °C (250 °F)
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: benzoic acid