Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15279676
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
21725-69-9
C7H5NO2
135.12
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
21725-69-9
C7H5NO2
135.12
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Nombre del producto químico o material Benzo[d]isoxazol-3-ol
Punto de fusión 137°C to 140°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo¢d!isoxazol-3-ol, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.