Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703689
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
21725-69-9
C7H5NO2
135.122
MFCD00125030
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
21725-69-9
C7H5NO2
135.122
MFCD00125030
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Nombre del producto químico o material Benzo[d]isoxazol-3-ol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 95%