Learn More
Cloruro de benzo[b]tiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041218
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
18494-87-6
C8H5ClO2S2
232.696
MFCD02681897
WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
2776340
cloruro de 1-benzotiofeno-3-sulfonilo
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
18494-87-6
C8H5ClO2S2
232.696
MFCD02681897
WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
2776340
cloruro de 1-benzotiofeno-3-sulfonilo
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benzo[b]tiofeno-3-sulfonil se utiliza como un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,091 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 1285265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.091g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.71
Porcentaje de pureza 97%