Learn More
Benzo[b]furan-3-ylacetic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC40801DA
Detalles adicionales : CAS : 64175-51-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422643
  • 133.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
64175-51-5
176.171
2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
2-(1-benzofuran-3-yl)acetic acid
C10H8O3
QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
2762940
C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Especificación
Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
1g
97%
2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
176.171
176.17
Amber Glass Bottle
64175-51-5
C10H8O3
QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
2-(1-benzofuran-3-yl)acetic acid
2762940
97%
Videos
SDS Documentación