Learn More
Ácido benzo[b]furano-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451579
226.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
317830-83-4
C8H7BO3
161.95
MFCD06801687
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
23438904
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
317830-83-4
C8H7BO3
161.95
MFCD06801687
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
23438904
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-3-boronic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 9479377
Nombre IUPAC ácido 1-benzofuran-3-ilborónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido