Learn More
Ácido benzo[b]furan-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación sencilla de diarilmetanos con nitrógeno altamente funcionalizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
Se utiliza en la preparación sencilla de diarilmetanos con nitrógeno altamente funcionalizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzo[b]furan-2-boronic acid |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1637889 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.95 |
Porcentaje de pureza | 98% |