Learn More
Benzo-18-corona-6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756879
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
14098-24-9
C16H24O6
312.34
MFCD00062741
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
585779
2,5,8,11,14,17-hexaoxabiciclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trieno
C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
This item is not returnable. View return policy
14098-24-9
C16H24O6
312.34
MFCD00062741
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
585779
2,5,8,11,14,17-hexaoxabiciclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trieno
C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzo-18-crown-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzo-18-crown-6
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.