Learn More
Bromuro de bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11924591
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2297-65-6
C6H5BrO2S
221.07
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl bromide
11138664
bromuro de bencenosulfonilo
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Br
2297-65-6
C6H5BrO2S
221.07
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl bromide
11138664
bromuro de bencenosulfonilo
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Br
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl bromide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.5°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 83°C to 84°C (0.5 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzenesulfonyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.