Learn More
Ácido bencenosulfónico, sal de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62903
19.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
515-42-4
C6H5NaO3S
180.16
MFCD00065179
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
517327
sodio; bencenosulfonato
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
515-42-4
C6H5NaO3S
180.16
MFCD00065179
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
517327
sodio; bencenosulfonato
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 450.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO3NaC6H5
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,1071
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino