missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éster de isopropilo de ácido bencenosulfonico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
A sulfonate ester that acts as a potential effects in drug substances impurity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un éster de sulfonato que actúa como efecto potencial en la impureza de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Un éster de sulfonato que actúa como efecto potencial en la impureza de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzenesulfonic acid isopropyl ester |
Color | De incoloro a amarillo |
Índice de refracción | 1.502 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1106314 |
Sinónimo | isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.25 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Líquido |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'