Learn More
Ácido bencenosulfónico, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzenesulfonic acid |
% mín. CAS | 88.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 45.0°C to 50.0°C |
Color | Amarillo a marrón |
Temperatura de inflamación | >100°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5SO3H |