Learn More
Bencenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081078
20.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-10-2
C6H7NO2S
157.187
MFCD00007930
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
7370
bencenosulfonamida
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-10-2
C6H7NO2S
157.187
MFCD00007930
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
7370
bencenosulfonamida
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Biospecific adsorption of carbonic anhydrase to self-assembled monolayers of alkanethiolates that present benzenesulfonamide groups on gold. Biospecific binding of carbonic anhydrase to mixed sams presenting benzenesulfonamide ligands led to a model system for studying lateral steric effects. Benzenesulfonamide modifications at c-7 of ciprofloxacin change its primary target instreptococcus pneumoniae from topoisomerase iv to gyrase. Polar substitutions in the benzenesulfonamide ring of celecoxib afford a potent 1,5-diarylpyrazole class of COX-2 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La presencia de los grupos bencenosulfonilamido (BS) desplazó la actividad de las fluoroquinolonas antimicrobianas clásicas de ser más activas contra las cepas Gram-negativas a Gram-positivas. Adsorción biosespecífica de la anhidrasa carbónica a monooléteres automontados de alcanotiolatos que presentan grupos de bencenosulfonamida sobre oro. La unión biosespecífica de la anhidrasa carbónica a las sams mixtas que presentan ligandos de bencenosulfonamida condujo a un sistema modelo para estudiar los efectos estéricos laterales. En la ingeniería de la especificidad de las fluoroquinolonas antibacterianas, las modificaciones de bencenosulfonamida en la c-7 de ciprofloxacina cambian su blanco primario instreptococcus pneumoniae de topoisomerasa IV a gyrasa. Las sustituciones polares en el anillo de bencenosulfonamida del celecoxib ofrecen una potente clase de 1,5-diarilpirazol de2 los inhibidores COX.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml) y agua (4.3 mg/ml a 16 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonamide
Punto de fusión 151°C to 154°C
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1100566
Información de solubilidad Soluble in methanol (25mg/ml),and water (4.3mg/ml at 16°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza ≥98%